Benzylnicotinat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzyl-3-pyridincarboxylat, Pyridin-3-carbonsäurebenzylester, 3-Picolinsäurebenzylester, 3-Pyridincarbonsäurebenzylester, Nicotinsäurebenzylester

72351-100ML 72351-500ML
SIAL72351-100MLEA 94.1 EUR
SIAL72351-100ML SIAL72351-500ML
Benzylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Benzylnicotinat
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molecular Weight: 213.24 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C (8 hPa)
Schmelzpunkt: 24
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00023584
CAS-Nummer: 94-44-0
EINECS: 202-332-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR