Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Nitrophenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
723592-1G
SIAL723592-1GEA
125
EUR
SIAL723592-1G
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BF₃KNO₂ Molecular Weight: 229,01 g/mol |
MDL:
MFCD04115759 CAS-Nummer: 850623-64-2 |