3-Ethyl-1-pentin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentin, 3-Ethylpent-1-in-3-ol
723800-5G
SIAL723800-5GEA
166
EUR
SIAL723800-5G
3-Ethyl-1-pentin-3-ol, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-1-pentin-3-ol
Formel:
C₇H₁₂O Molecular Weight: 112.17 g/mol |
MDL:
MFCD00014392 CAS-Nummer: 6285-06-9 EINECS: 228-512-1 UN: 1987 ADR: 3 III |