Methyl-4-ethinylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-ethynylbenzoate
724653-1G
SIAL724653-1GEA
67.8
EUR
SIAL724653-1G
Methyl-4-ethinylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-ethinylbenzoat
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol |
MDL:
MFCD00168820 CAS-Nummer: 3034-86-4 |