3-Methoxy-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-m-anisidin, 5-Amino-2-methylanisol, 3-Methoxy-4-methylanilin, 4-Amino-2-methoxytoluol, 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzol
724688-1G
SIAL724688-1GEA 103 EUR
SIAL724688-1G
3-Methoxy-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-p-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00025371
CAS-Nummer: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III