3-Aminobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Anilin-3-sulfonsäureamid, 3-Aminobenzolsulfonsäureamid
724696-5G
SIAL724696-5GEA
195
EUR
SIAL724696-5G
3-Aminobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol |
MDL:
MFCD00035781 CAS-Nummer: 98-18-0 EINECS: 202-646-0 |