(2-Brom-4-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromopyridine-4-methanol, 2-Bromo-4-pyridinemethanol
725072-1G
SIAL725072-1GEA
55.6
EUR
SIAL725072-1G
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD04039313 CAS-Nummer: 118289-16-0 |