1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,6-Dimercaptohexan

725382-1G
SIAL725382-1GEA 257 EUR
SIAL725382-1G
1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexandithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
Molecular Weight: 150.31 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.0102 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004910
CAS-Nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR