3'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-Nitroacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72610-100G-F
SIAL72610-100G-FEA
29
EUR
SIAL72610-100G-F
3'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Nitroacetophenon
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165,15 g/mol Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…78 °C Dichte: 1,433 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007259 CAS-Nummer: 121-89-1 EINECS: 204-504-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...