(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
727024-5G
SIAL727024-5GEA
0
EUR
SIAL727024-5G
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol |
MDL:
MFCD03093090 CAS-Nummer: 374898-01-8 |