3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
728969-1G
SIAL728969-1GEA
63.6
EUR
SIAL728969-1G
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2), Sigma-Aldrich®
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Formel:
C₁₂H₉BrO Molecular Weight: 249,1000 g/mol |
MDL:
MFCD00474520 CAS-Nummer: 6876-00-2 |