Ethyl-4-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Nitrobenzoesäureethylester
72940-100G
SIAL72940-100GEA
53
EUR
SIAL72940-100G
Ethyl-4-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007351 CAS-Nummer: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 |