Methyl-4-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Nitrobenzoesäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

72962-100G
SIAL72962-100GEA 71.7 EUR
SIAL72962-100G
Methyl-4-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007350
CAS-Nummer: 619-50-1
EINECS: 210-599-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR