Methyl-1H-indazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
729744-1G
SIAL729744-1GEA
84.3
EUR
SIAL729744-1G
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1700 g/mol |
MDL:
MFCD07371610 CAS-Nummer: 192945-49-6 |