2-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: o-Nitrobenzonitrile

73060-10G
SIAL73060-10GEA 154 EUR
SIAL73060-10G
2-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR