3-Fluor-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluor-2-methoxyanilin, 2-Amino-6-fluoranisol, 3-Fluor-2-anisidin
731080-1G
SIAL731080-1GEA
28.5
EUR
SIAL731080-1G
3-Fluor-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,15 g/mol |
MDL:
MFCD00007759 CAS-Nummer: 437-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |