2-Fluor-3-iod-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-3-iod-5-picolin
731390-250MG
SIAL731390-250MGEA
22.1
EUR
SIAL731390-250MG
2-Fluor-3-iod-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,02 g/mol |
MDL:
MFCD03095303 CAS-Nummer: 153034-78-7 |