2-Fluor-4-iod-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-4-iod-5-picolin
731404-250MG
SIAL731404-250MGEA
29.5
EUR
SIAL731404-250MG
2-Fluor-4-iod-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,02 g/mol |
MDL:
MFCD03095297 CAS-Nummer: 153034-94-7 |