1-Hexyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [HMIM] [BF4]

73244-5G
SIAL73244-5GEA 80 EUR
SIAL73244-5G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₉BF₄N₂
Molecular Weight: 254,08 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD03095459
CAS-Nummer: 244193-50-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR