Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
74231-500MG-F
SIAL74231-500MG-FEA
233
EUR
SIAL74231-500MG-F
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel:
C₂₄H₉F₁₈P Molecular Weight: 670,28 g/mol |
MDL:
MFCD00042428 CAS-Nummer: 175136-62-6 |