5-Nonanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

74310-25ML
SIAL74310-25MLEA 47.4 EUR
SIAL74310-25ML
5-Nonanol, Sigma-Aldrich®
5-Nonanol
Formel: C₉H₂₀O
Molecular Weight: 144.26 g/mol
Siedepunkt: 195
Schmelzpunkt: 5,6
Dichte: 0.822 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021944
CAS-Nummer: 623-93-8
EINECS: 210-820-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR