Lithiumbromid, beige

Lieferant: Merck
Achtung

746479-100G
SIAL746479-100GEA 64.8 EUR
SIAL746479-100G
Lithiumbromid, beige
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86,84 g/mol
Siedepunkt: 1,265 °C
Schmelzpunkt: 547 °C
Dichte: 3,460 g/cm3 at 20 °C
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR