1-Octadecanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

74731-250G 74731-50G
SIAL74731-250GEA 311 EUR
SIAL74731-250G SIAL74731-50G
1-Octadecanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanthiol
Formel: C₁₈H₃₈S
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004886
CAS-Nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR