(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

74860-1L
SIAL74860-1LEA 66.3 EUR
SIAL74860-1L
(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004591
CAS-Nummer: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR