4-Octanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxyoctan, Propyl-butylcarbinol, Butyl-propylcarbinol

74880-10ML
SIAL74880-10MLEA 162 EUR
SIAL74880-10ML
4-Octanol, Sigma-Aldrich®
4-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 0,835 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014409
CAS-Nummer: 589-62-8
EINECS: 209-654-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR