1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
75059-50G-F
75059-5G-F
SIAL75059-50G-FEA
359
EUR
SIAL75059-50G-F
SIAL75059-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Formel:
C₁₆H₃₂N₂O₄S |
MDL:
MFCD03788914 CAS-Nummer: 445473-58-5 |