Ethyloleat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

75100-1L
SIAL75100-1LEA 117 EUR
SIAL75100-1L
Ethyloleat, Sigma-Aldrich®
Ethyloleat
Formel: C₂₀H₃₈O₂
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009579
CAS-Nummer: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR