TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCEP HCl
75259-1G
SIAL75259-1GEA
133
EUR
SIAL75259-1G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P Molecular Weight: 286,65 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8,II |