Olivenöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
75343-1L
SIAL75343-1LEA 116 EUR
SIAL75343-1L
Olivenöl, Sigma-Aldrich®
Olive oil
MDL: MFCD00131764
CAS-Nummer: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0