5-(Benzylthio)-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: BMT, BTT
75666-5G-F
SIAL75666-5G-FEA 168 EUR
SIAL75666-5G-F
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Formel: C₈H₈N₄S
Molecular Weight: 192,24 g/mol
MDL: MFCD00068731
CAS-Nummer: 21871-47-6