Oxalsäure 99,0 Redox titration, puriss. p.a. zA, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethandisäure
75688-250G
75688-50G
SIAL75688-250GEA
88.5
EUR
SIAL75688-250G
SIAL75688-50G
Oxalsäure 99,0 Redox titration, puriss. p.a. zA, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel:
C₂H₂O₄ Molecular Weight: 90.04 g/mol Siedepunkt: 365 Schmelzpunkt: 99…100 °C Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002573 CAS-Nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,06980 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...