(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
76200-100ML
SIAL76200-100MLEA
217
EUR
SIAL76200-100ML
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid, Sigma-Aldrich®
D-Panthenol
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Molecular Weight: 205.25 g/mol |
MDL:
MFCD00065006 CAS-Nummer: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 |