Paraffin, Erstarrungspunkt: 44-46°C, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax

76228-1KG
SIAL76228-1KGEA 96.3 EUR
SIAL76228-1KG
Paraffin, Erstarrungspunkt: 44-46°C, Sigma-Aldrich®
Paraffin
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR