Paraffin, liquid_highly, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wax Paraffin, Paraffin wax
MQ100
76233-1L
SIAL76233-1LEA
71
EUR
SIAL76233-1L
Paraffin, liquid_highly, Sigma-Aldrich®
Paraffin
Siedepunkt:
300…450 °C (1013 hPa) Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 |