Ammoniumsulfat 2 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
76399-100ML-F
76399-10ML-F
SIAL76399-100ML-FEA
219
EUR
SIAL76399-100ML-F
SIAL76399-10ML-F
Ammoniumsulfat 2 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 Merck Index: 13,00559 |