n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane
76510-100ML 76510-25ML
SIAL76510-100MLEA 136 EUR
SIAL76510-100ML SIAL76510-25ML
n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Molecular Weight: 212.42 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3 III