1,5-Pentandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentamethylenglykol, Pentamethylenglycol, 1,5-Dihydroxypentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

76892-1L 76892-250ML 76892-25L
SIAL76892-1LEA 140 EUR
SIAL76892-1L SIAL76892-250ML SIAL76892-25L
1,5-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0.9941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR