Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

77292-25ML 77292-5ML
SIAL77292-25MLEA 305 EUR
SIAL77292-25ML SIAL77292-5ML
Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR