2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
77386-5G-F
SIAL77386-5G-FEA
136
EUR
SIAL77386-5G-F
2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formel:
C₇H₉BBrF₄N Molecular Weight: 273,86 g/mol |
MDL:
MFCD00060046 CAS-Nummer: 878-23-9 EINECS: 212-900-2 |