Phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

77608-100G 77608-500G
SIAL77608-100GEA 184 EUR
SIAL77608-100G SIAL77608-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181,7
Schmelzpunkt: 40,8
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR