3-Phenoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phenyl-m-tolylether
77780-100ML
SIAL77780-100MLEA
145
EUR
SIAL77780-100ML
3-Phenoxytoluol, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxytoluol
Formel:
C₁₃H₁₂O Molecular Weight: 184,24 g/mol Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa) Dichte: 1,051 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00008531 CAS-Nummer: 3586-14-9 EINECS: 222-716-4 |