(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(-)-Propylenglycolmonomethylether
77913-5ML-F
SIAL77913-5ML-FEA
0
EUR
SIAL77913-5ML-F
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632587 CAS-Nummer: 4984-22-9 UN: 3092 ADR: 3,III |