Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

78181-10G 78181-1G 78181-50G
SIAL78181-10GEA 82.9 EUR
SIAL78181-10G SIAL78181-1G SIAL78181-50G
Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR