1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
78194-50G-F
SIAL78194-50G-FEA
166
EUR
SIAL78194-50G-F
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Formel:
C₉H₁₇ClN₂ Molecular Weight: 188,7 g/mol |
MDL:
MFCD03093291 CAS-Nummer: 98892-75-2 |