p-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
78460-100G
SIAL78460-100GEA 123 EUR
SIAL78460-100G
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013002
CAS-Nummer: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III