Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
78780-100ML
78780-25ML
78780-500ML
SIAL78780-100MLEA
181
EUR
SIAL78780-100ML
SIAL78780-25ML
SIAL78780-500ML
Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Phenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₅NS Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004798 CAS-Nummer: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07450 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...