(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
79234-5ML
SIAL79234-5MLEA
72.8
EUR
SIAL79234-5ML
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
Formel:
C₆H₅CH(OH)CF₃ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00004498 CAS-Nummer: 340-05-6 EINECS: 206-429-1 |