Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

79690-100G 79690-25G 79690-500G
SIAL79690-100GEA 101 EUR
SIAL79690-100G SIAL79690-25G SIAL79690-500G
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR