Di-n-octylphthalat ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
80153-100ML
SIAL80153-100MLEA 209 EUR
SIAL80153-100ML
Di-n-octylphthalat ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Di-n-octylphthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Dichte: 0,980 g/mL (20 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015292
CAS-Nummer: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
UN: 3082
ADR: 9,III