Chinolin zur Synthese

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8024070250
SIAL8024070250EA 0 EUR
SIAL8024070250
Chinolin zur Synthese
Chinolin
Formel: C₉H₇N
Siedepunkt: 237,..238 °C/1013 hPa
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00006736
CAS-Nummer: 91-22-5
UN: 2656
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Colour (visual) Yellowish to yellowish brown to brownish
Assay (GC, area%) ≥97.0% (a/a)
Density (d 20 °C/4 °C) 1.092 - 1.094
Identity (IR) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR